Learn More
Gosselin™ Recipientes rectos
Diseñado para la recogida de muestras, el almacenamiento y el transporte a laboratorios. Los recipientes rectos Gosselin™ cuentan con un tapón a prueba de fugas.
Marca:  Gosselin™ TP52C-011
141.83 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21693" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15498824
  • 176.00€ / paquete de 380
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • El polipropileno resistente a roturas se ha diseñado especialmente para su uso en los sectores alimentarios, de productos lácteos y de elaboración de cerveza
  • Se incluyen tapones de rosca de LDPE
  • Reborde interior a prueba de fugas que evita las gotas entre las roscas
  • Nivel garantizado de esterilización según ISO 11137: Estériles SAL 10-3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Recipiente para muestras
Polipropileno
125 mL
Azul
Tapón de rosca
52 mm
74 mm
Sin etiqueta
Sí
No estéril
CE, IVD, ISO 11137
LDPE
Natural
Aplicaciones bacteriológicas
Tapón de rosca de LDPE con reborde interior a prueba de fugas
380/paq.