Learn More
Lenz Laborglasintrumente Straight Tubing Connectors
Made of high quality materials. Each manufacturing step is tested through an extensive quality management system, based on DIN ISO 9001/EN 29001.
Marca: Lenz Laborglasintrumente 01600009
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Conectores para tubos
- Recto
- Con tres olivas de vidrio
- Fabricados con tubos DURAN™
Especificaciones
Vidrio de borosilicato 3.3 | |
9mm | |
NS 115 | |
Dos olivas de vidrio |