Learn More
Equip Labo™ Salpicaduras de banco de paja
Marca:  Equip Labo™ 8137
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12565326
  • 1135.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 19-02-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
Protector de salpicaduras para banco de paja
750 mm
900 mm
130 kg
12 meses
150 mm
750 x 1500 x 900 mm
Encimera de cerámica de gres extruida blanca
Cerámica de gres extruida blanca
150 cm
Certificados
Ver productos accesorios