Learn More
Equip Labo™ Salpicaduras de banco de paja
877.00€ - 1135.00€
Especificaciones
Fondo (métrico) del estante | 150 mm |
---|---|
Altura (métrico) | 900 mm |
Capacidad portante (métrico) | 130 kg |
Garantía | 12 meses |
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Anchura (métrico) | Estilo de parte superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Fondo (métrico) | Anchura (métrico) | Estilo de parte superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
12599225
|
Equip Labo™
8130 |
750 mm | 150 cm | Vidrio emalite |
995.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12565326
|
Equip Labo™
8137 |
750 mm | 150 cm | Cerámica de gres extruida blanca |
1135.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12586506
|
Equip Labo™
8170 |
750 mm | 120 cm | Vidrio emalite |
974.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 08-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12587776
|
Equip Labo™
8180 |
900 mm | 150 cm | Vidrio emalite |
1105.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 02-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12566486
|
Equip Labo™
8183 |
900 mm | 150 cm | Melamina blanca |
877.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
12565346
|
Equip Labo™
8197 |
900 mm | 180 cm | Melamina blanca |
1035.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
150 mm | |
900 mm | |
130 kg | |
12 meses |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Equip Labo™ Salpicaduras de banco de paja