Learn More
Thermo Scientific™ Proteína de estreptavidina, HRP
Marca:  Thermo Scientific™ 21127
780.90 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21979" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10197673
  • 822.00€ / 5 miligramos
Fecha estimada de envío: 12-12-2024
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
La estreptavidina es una proteína de unión a la biotina que se aisló originalmente de Streptomyces avidinii. A diferencia de la avidina, la estreptavidina no tiene carbohidratos y tiene un pl ligeramente ácido de 5. Los productos con esptreptavidina de Invitrogen utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53.000 kDa y un pl casi neutro. La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina. El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación.
Formulación: 5mg de proteína purificada en PBS y sin conservantes; pH 6,8
Este producto se ha utilizado con éxito en procedimientos de ELISA, inmunohistoquímica y Western blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HRP
Se debe guardar en el recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, a una temperatura no superior a - 20 °C.
Sólido
Conjugado de estreptavidina
HRP (peroxidasa de rábano picante)
5 mg
Temperatura ambiente
Pierce™
Biotina