Learn More
Thermo Scientific™ Proteína de estreptavidina, HRP
309.00€ - 822.00€
Especificaciones
Conjugado | HRP |
---|---|
Contenido y almacenamiento | Se debe guardar en el recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, a una temperatura no superior a - 20 °C. |
Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
Formulario | Sólido |
Línea de productos | Pierce™ |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10086023
|
Thermo Scientific™
21126 |
1mg; etiqueta: Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
309.00€
1 miligramo |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10698084
|
Thermo Scientific™
21124 |
2 mg; etiqueta: Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
470.00€
2 miligramos |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10197673
|
Thermo Scientific™
21127 |
5mg; etiqueta: Peroxidasa de rábano picante (HRP) |
822.00€
5 miligramos |
Fecha estimada de envío: 05-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
La estreptavidina es una proteína de unión a la biotina que se aisló originalmente de Streptomyces avidinii. A diferencia de la avidina, la estreptavidina no tiene carbohidratos y tiene un pl ligeramente ácido de 5. Los productos con esptreptavidina de Invitrogen utilizan un formato de estreptavidina recombinante con una masa de 53.000 kDa y un pl casi neutro. La estreptavidina es una proteína tetramérica, con cada subunidad que une una molécula de biotina con afinidad similar a la de la avidina. El cloruro de guanidinio disociará la avidina y la estreptavidina en subunidades, pero la estreptavidina es más resistente a la disociación. Este producto se ha utilizado con éxito en procedimientos ELISA, inmunohistoquímica y western blot.Especificaciones
HRP | |
Temperatura ambiente | |
Pierce™ | |
Biotina |
Se debe guardar en el recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, a una temperatura no superior a - 20 °C. | |
Sólido | |
Conjugado de estreptavidina | |
HRP (peroxidasa de rábano picante) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.