Learn More
Streptomycin sulfate, MedChemExpress
MedChemExpress Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.
87.75€ - 117.45€
Especificaciones
CAS | 3810-74-0 |
---|---|
Fórmula molecular | C21H42N7O18S1.5 |
Peso molecular (g/mol) | 728.69 |
Porcentaje de pureza | 98.0% |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16488498
|
Medchem Express
HY-B0472 |
10 g |
87.75€
10 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
16404377
|
Medchem Express
HY-B0472 |
50 g |
117.45€
50 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Streptomycin sulfate is an aminoglycoside antibiotic, that inhibits protein synthesis.Especificaciones
3810-74-0 | |
C21H42N7O18S1.5 | |
728.69 | |
98.0% |
Seguridad y manipulación
H302∣H361
missing translation for 'shelfLife' : 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Recommended Storage : 4°C, sealed storage, away from moisture and light∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Research purposes only
El Programa Encompass de Fisher Scientific ofrece artículos que no forman parte de nuestra cartera de distribución. Estos productos no suelen tener imágenes ni descripciones detalladas. Sin embargo, nos comprometemos a mejorar su experiencia de compra. Utilice el siguiente formulario para hacernos llegar sus comentarios sobre el contenido de este producto.