Learn More
Ansell™ Guantes de peso ligero de algodón natural String Knits™ serie 76-100
Pueden solos o como guantes protectores. Permiten un uso más prolongado y cómodo sin puntos débiles que se puedan separar o deshilachar.
27.82€
Especificaciones
Material de la parte posterior | Algodón |
---|---|
Estructura | Tejido sin costuras |
Material del manguito | Algodón |
Color | Natural |
Grado | Calibre 10 |
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
12696961
|
Ansell™
76100070 |
7 |
27.82€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
12606971
|
Ansell™
76100090 |
9 |
27.82€
12 pares |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
||||||
Descripción
- El diseño Stringknit permite que el aire circule bien por la mano.
- Las manos no calientan ni sudan.
- Ambidiestros: Son más económicos porque no hay que adquirirlos por pares.
- Todos los modelos se pueden lavar a 40 °C.
- No encogen, se endurecen ni pierden la forma.
- Mayores garantías de higiene para el usuario y un mayor valor para el proveedor.
Especificaciones
Algodón | |
Algodón | |
Calibre 10 | |
76-100 | |
Algodón | |
Protección mecánica |
Tejido sin costuras | |
Natural | |
Algodón | |
Natural | |
12 pares | |
76-100 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Ansell™ Guantes de peso ligero de algodón natural String Knits™ serie 76-100