Learn More
Cytiva Strip Holder
Marca:  Cytiva 80-6416-87
Detalles adicionales : Peso : 0.17700kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10036044
  • 569.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
para ver el stock
Especificaciones
Sistema Ettan™ IPGphor™ 3 IEF
6 x cubiertas del soporte de tiras, solución de limpieza del soporte de tiras de 1 x 60 ml; instrucciones
7 cm
Soporte para tiras
6/pack
Documentos
Product Certifications
Promotions
Promotions