Learn More
Cytiva Strip Holder
569.00€ - 3561.00€
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Sistema Ettan™ IPGphor™ 3 IEF |
---|---|
Tipo | Soporte para tiras |
Incluye | 6 x cubiertas del soporte de tiras, solución de limpieza del soporte de tiras de 1 x 60 ml; instrucciones |
Código de producto | Marca | Tamaño | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10793647
|
Cytiva
80-6417-25 |
13 cm | 1 unidad |
635.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10167484
|
Cytiva
80-6417-44 |
18 cm | 1 unidad |
685.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10609075
|
Cytiva
80-6416-68 |
18 cm | 6/pack |
3561.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10782867
|
Cytiva
80-6470-07 |
24 cm | 1 unidad |
901.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
10036044
|
Cytiva
80-6416-87 |
7 cm | 6/pack |
569.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
12598425
|
Cytiva
80-6416-49 |
13 cm | 6/pack |
3263.00€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 18-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Especificaciones
Sistema Ettan™ IPGphor™ 3 IEF | |
Soporte para tiras | |
6 x cubiertas del soporte de tiras, solución de limpieza del soporte de tiras de 1 x 60 ml; instrucciones |