Learn More
Fluoruro de estroncio, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Strontium fluoride is used as an optical material for a small range of special applications. It also used as use is as a carrier of strontium-90 radioisotope in radioisotope thermoelectric generators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Strontium fluoride |
Punto de fusión | 1473°C |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 5 kg |
Índice Merck | 14,8842 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in water (11;7mg at 18°C/100mL), dilute acids; Decomposes in strong acids |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 125.62 |
Porcentaje de pureza | ≤99% |
Olor | Odorless |
Mostrar más |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
Y01K010 | Certificado de análisis | 26/11/2024 | 012201.A7,012201.30,012201.A1 |
W25K009 | Certificado de análisis | 03/10/2024 | 012201.A7,012201.30,012201.A1 |
P14K023 | Certificado de análisis | 20/03/2024 | 012201.A7,012201.30,012201.A1 |
J10N41 | Certificado de análisis | 17/11/2021 | 012201.A7,012201.30,012201.A1 |
D19X001 | Certificado de análisis | 17/11/2021 | 012201.A7,012201.30,012201.A1 |