Learn More
Nitrato de estroncio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Strontium nitrate |
Punto de fusión | 570.0°C |
Nombre de nota | 99+% |
Color | Blanco |
pH | 5.0 to 7.0 (5% soln. at 25°C) |
Forma física | Crystals |
Cantidad | 500 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99% min. (Complexometry) |
Fórmula lineal | Sr(NO3)2 |
Índice Merck | 15,8975 |
Mostrar más |
Certificados
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0463096 | Certificado de análisis | 25/07/2024 | 315170025,315175000,315171000 |
A0441984 | Certificado de análisis | 13/11/2023 | 315170025,315175000,315171000 |
A0449351 | Certificado de análisis | 19/01/2023 | 315170025,315175000,315171000 |
A0405349 | Certificado de análisis | 12/12/2022 | 315170025,315175000,315171000 |
A0428497 | Certificado de análisis | 03/10/2022 | 315170025,315175000,315171000 |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Strontium nitrate
- Peligro
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Sólido comburente Categoría 1
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
- H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P220-Mantener o almacenar alejado de la ropa / materiales combustibles.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
RUO – Research Use Only
Título del producto
Nitrato de estroncio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido