Learn More
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using this test kit.
Marca:  Thermo Scientific™ DR0587G
95.81 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11913522
  • 98.75€ / 50 tests
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Rapidly identify streptococcal groups A, B, C, D, F, and G by latex agglutination using Thermo Scientific™ Oxoid™ Streptococcal Grouping Kit. This rapid latex agglutination test is designed to deliver simple, rapid and sensitive results for the identification of streptococcal groups A, B, C, D, F, and G . The test utilizes latex particles coated with group-specific antibodies which will agglutinate in the presence of homologous antigens.
Los estreptococos son cocos grampositivos, catalasa negativos y anaerobios facultativos que se presentan como pares o cadenas. Provocan una gran variedad de enfermedades clínicas, como faringitis, escarlatina, otitis media, impétigo, meningitis, sepsis neonatal, neumonía, endocarditis, osteomielitis y fascitis necrotizante.
Utilice esta prueba rápida, sencilla y sensible para la identificación de los grupos de estreptococos A, B, C, D, F y G.
  • Rápido: resultados en dos minutos
  • Sencillo: fácil de implementar
  • Visual: resultados fáciles de leer
  • Sensible: el uso de la tecnología de látex consigue que esta prueba sea más sensible
  • Todos los reactivos están disponibles por separado
Lancefield demostró que la mayoría de los estreptococos patógenos poseen antígenos específicos de hidratos de carbono, lo que permite la clasificación de estreptococos en grupos. Estos antígenos de grupo de estreptococos se pueden extraer de las células y su presencia se demuestra con partículas de látex previamente recubiertas con anticuerpos específicos del grupo. Estas partículas de látex se aglutinarán en presencia de antígeno homólogo, pero permanecerán en suspensión suave en ausencia de dicho antígeno. El kit de agrupación de estreptococos Oxoid es una prueba de aglutinación en látex para la identificación del grupo de estreptococos, y los reactivos se proporcionan para los grupos A, B, C, D, F y G. El uso de un procedimiento enzimático de extracción reduce considerablemente el tiempo necesario para la extracción del antígeno y mejora considerablemente el rendimiento del antígeno, especialmente para los estreptococos del grupo D.
No todos los productos están disponibles para la venta en todas las regiones. Consulte disponibilidad.
Los productos Remel™ y Oxoid™ ahora forman parte de la marca Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo B
Grupo A, B, C, D, F y G
50 pruebas
Reactivos para pruebas de estreptococos
50 pruebas/vial
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Streptococcal Grouping Kit using Latex Agglutination > Reactivo de agrupación de estreptococos del grupo B; 50 pruebas