Learn More
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™
Click to view available options
Diámetro del pocillo (métrico):
7,8 mm
10 mm
10,5 mm
10,7 mm
12,6 mm
13,5 mm
16,5 mm
19,5 mm
25,5 mm
28 mm
30 mm
61 mm
Fondo del pocillo (métrico):
14 mm
33 mm
47 mm
No. of Places:
4
6
8
12
20
30
48
Descripción
- Para su uso con termobloques Stuart
- Fabricado con aluminio anodizado
- El orificio independiente acepta un termómetro si se desea
- Los bloques tienen dimensiones (F × An × Al) 95 × 75 × 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
Material | Aluminio anodizado |
No. of Places | 20 |
Tipo | Bloque |
Fondo del pocillo (métrico) | 33 mm |
Diámetro del pocillo (métrico) | 10,5 mm |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Cole-Parmer™ Inserto de termobloque Stuart™ >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido