Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de rodillos analógico para tubos Stuart™ SRT6D
Proporciona una acción de desplazamiento y rodamiento suave, pero sumamente eficaz. Los agitadores de rodillos digitales Bibby Scientific™ Stuart™ ofrecen una velocidad variable de 5 a 60 rpm y un temporizador digital integrado, que se puede establecer entre 1 segundo y 90 minutos, entre 1 minuto y 9 horas o en el modo de solo minutos hasta 9999 minutos para disfrutar de la máxima versatilidad.
Marca: Cole-Parmer™ SRT6D
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Estos mezcladores de rodillos proporcionan una acción de desplazamiento y rodamiento suave, pero sumamente eficaz. El modelo de seis rodillos presenta un formato compacto, mientras que la unidad de nueve rodillos tiene una capacidad superior. Estos modelos digitales avanzados ofrecen una velocidad variable de 5 a 60 rpm y un temporizador digital integrado, que se puede establecer entre 1 segundo y 90 minutos, entre 1 minuto y 9 horas o en el modo de solo minutos hasta 9999 minutos para disfrutar de la máxima versatilidad. Recomendados para mezclar muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones de líquidos y sólidos en las que se requiere una aireación mínima. Las unidades se pueden utilizar en incubadores de hasta 60 °C y humedad de hasta el 80 % o en salas frías de hasta 4 °C. Ambos mezcladores de rodillos son muy resistentes y se han diseñado para facilitar la limpieza, al contar con rodillos de plástico y una bandeja antigoteo para recoger los derrames accidentales. Admiten la mayoría de tamaños de tubos, Bijoux, Universals y frascos, de hasta 100 mm de diámetro. Hay disponible un sistema de apilamiento opcional SRT/STACK, muy útil cuando se dispone de poco espacio en la mesa de trabajo.- Deslizamiento y rodamiento para un mezclado completo.
- Modelos de velocidad variable digital con temporizador integrado.
- Diseño de seis rodillos con tamaño reducido o modelo de nueve rodillos para un alto rendimiento.
- Diseñados para un funcionamiento silencioso continuo o programado.
- Se puede utilizar en salas frías o en incubadoras, de 4 a 60 °C, 80 % de humedad relativa
- Acción de desplazamiento y rodamiento suave, pero sumamente eficaz.
- Tamaño reducido que ahorra espacio.
- Velocidad variable de 5 a 60 rpm.
- Temporizador digital integrado de 1 segundo a 90 minutos, de 1 minuto a 9 horas o en modo de solo unos minutos hasta unos 9999 minutos para ofrecer la máxima versatilidad.
- Recomendados para mezclar muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones de líquidos y sólidos en las que se requiere una aireación mínima.
- Admiten la mayoría de tamaños de tubos, Bijoux, Universals y frascos, de hasta 100 mm de diámetro.
- Hay disponible un sistema de apilamiento opcional SRT/STACK, muy útil cuando se dispone de poco espacio en la mesa de trabajo.
Especificaciones
De 5 rpm a 60 rpm | |
230 V | |
50 Hz | |
340 x 565 x 110 mm | |
340 mm | |
Digital | |
Para mezclar muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones de líquidos y sólidos en las que se requiere una aireación mínima. | |
6 rodillos | |
De 1 s a 9 h |
230 V, 50 Hz, 50 W | |
50 W | |
255 mm | |
110 mm | |
565 mm | |
SRT6D | |
Hasta el 80 % | |
1 unidad |