Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de rodillos analógico para tubos Stuart™ SRT6D
Proporciona una acción de desplazamiento y rodamiento suave, pero sumamente eficaz. Los agitadores de rodillos digitales Bibby Scientific™ Stuart™ ofrecen una velocidad variable de 5 a 60 rpm y un temporizador digital integrado, que se puede establecer entre 1 segundo y 90 minutos, entre 1 minuto y 9 horas o en el modo de solo minutos hasta 9999 minutos para disfrutar de la máxima versatilidad.
1820.00€ - 2100.00€
Especificaciones
Intervalo de velocidad | De 5 a 60 rpm |
---|---|
Requisitos eléctricos | 230 V, 50 Hz, 50 w |
Tensión | 230 V |
Vataje | 50 W |
Frecuencia | 50 Hz |
Código de producto | Marca | Incluye | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Fondo (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11426498
|
Cole-Parmer™
SRT6D |
6 rodillos | 255 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
11436498
|
Cole-Parmer™
04653-08 |
9 rollos | 375 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
Estos mezcladores de rodillos proporcionan una acción de deslizamiento y rodamiento suave, pero sumamente eficaz. El modelo de seis rodillos presenta un formato compacto, mientras que la unidad de nueve rodillos tiene una capacidad superior. Estos modelos digitales avanzados ofrecen una velocidad variable de 5 a 60 rpm y un temporizador digital integrado, que se puede establecer entre 1 segundo y 90 minutos, entre 1 minuto y 9 horas o en el modo de solo minutos hasta 9999 minutos para disfrutar de la máxima versatilidad. Recomendados para mezclar muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones de líquidos y sólidos en las que se requiere una aireación mínima. Las unidades se pueden utilizar en incubadores de hasta 60 °C y humedad de hasta el 80 % o en salas frías de hasta 4 °C. Ambos mezcladores de rodillos son muy resistentes y se han diseñado para facilitar la limpieza, al contar con rodillos de plástico y una bandeja antigoteo para recoger los derrames accidentales. Admiten la mayoría de tamaños de tubos, Bijoux, Universals y frascos, de hasta 100 mm de diámetro. Hay disponible un sistema de apilamiento opcional SRT/STACK, muy útil cuando se dispone de poco espacio en la mesa de trabajo.- Acción de desplazamiento y rodamiento para una mezcla completa
- Modelos digitales de velocidad variable con temporizador integrado
- Diseño de seis rodillos con tamaño reducido o de nueve rodillos para un alto rendimiento
- Diseñado para un funcionamiento silencioso continuo o programado
- Se puede utilizar en salas frías o en incubadores, de 4 a 60 °C, con 80 % de humedad relativa
- Acción de desplazamiento y rodamiento suave, pero sumamente eficaz.
- Tamaño compacto para ahorrar espacio
- Velocidad variable de 5 a 60 rpm
- Temporizador digital integrado de 1 segundo a 90 minutos, de 1 minuto a 9 horas o en modo de solo minutos hasta 9999 minutos para disfrutar de la máxima versatilidad
- Recomendado para mezclar muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones de líquidos y sólidos en las que se requiere una aireación mínima
- Se puede usar la mayoría de tamaños de tubos, Bijoux, Universals y frascos, con hasta 100 mm de diámetro
- Hay disponible un sistema de apilamiento opcional SRT/STACK, muy útil cuando se dispone de poco espacio en la mesa de trabajo.
Especificaciones
De 5 a 60 rpm | |
230 V | |
50 Hz | |
110 mm | |
565 mm | |
Para mezclar muestras de sangre, sustancias viscosas y suspensiones de líquidos y sólidos en las que se requiere una aireación mínima. | |
1Cada una |
230 V, 50 Hz, 50 w | |
50 W | |
340 x 565 x 110 mm | |
340 mm | |
Digital | |
hasta 80 % | |
De 1 s a 9 h |