Learn More
Cole-Parmer™ Stuart™ Magnetic Analog Stirrer
Custom designed Stuart™ Magnetic Analog Stirrers provide precision stirring up to 1400 rpm
446.00€ - 562.00€
Especificaciones
Velocidad | De 200 a 2000 rpm |
---|---|
Posiciones de agitación. | 1 |
Capacidad | 15 L |
Tensión | 120/230 V |
Altura (imperial) | 3,625 in |
Código de producto | Marca | Color | Material de la placa superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Material de la placa superior | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16361776
|
Cole-Parmer™
04805-52 |
Azul | Cerámica |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16371776
|
Cole-Parmer™
04805-54 |
Negro | Cerámica |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16381776
|
Cole-Parmer™
04805-53 |
Blanco | Cerámica |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16371806
|
Cole-Parmer™
SS151B |
Azul | Acero inoxidable |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16381806
|
Cole-Parmer™
SS151K |
Negro | Acero inoxidable |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
16391806
|
Cole-Parmer™
SS151W |
Blanco | Acero inoxidable |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Capable of mixing large volumes, up to 15 L
- Stirring speed is indicated by a ‘hockey stick’ LED display
Especificaciones
De 200 a 2000 rpm | |
15 L | |
3,625 in | |
11,75 in | |
6 x 6 in | |
7 in | |
de 120 a 230 V CA, 50/60 Hz | |
Analógico |
1 | |
120/230 V | |
18 cm | |
30 cm | |
15 x 15 cm | |
18 cm | |
50/60 Hz | |
Dos barras agitadoras con revestimiento de PTFE de 25 mm y cable de alimentación con enchufe. |