Learn More
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras premium digital (rosa) Stuart™, temperatura ambiente hasta 325 °C, aluminio
Intervalo de agitación: De 50 a 2000 rpm; Forma: Cuadrada; Tamaño: 6 x 6 pulg.
Marca: Cole-Parmer™ SP152P
1164.94 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24119" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El testigo de superficie caliente parpadea cuando la temperatura de la placa es superior a 50 °C.
- El panel frontal duradero resiste los derrames y los productos químicos.
- Disponible en varias configuraciones de color de la superficie de la placa y del cuerpo.
Especificaciones
Aluminio | |
Rosa | |
Metal con revestimiento de polvo rosa | |
Digital | |
6 x 6 in | |
De temperatura ambiente a 325 °C | |
50/60 Hz | |
30 cm | |
700 W | |
Cuadrada | |
15 L |
230 V | |
(2) barras de agitación con revestimiento de PTFE de 25 mm, sonda de temperatura recubierta de PTFE y cable de alimentación con enchufe | |
230 V CA, 50/60 Hz | |
11,813 in | |
9,3 cm | |
3 in | |
18 cm | |
7 in | |
Agitador de placas calefactoras | |
1 | |
De 50 a 2000 rpm |
Product Suggestions
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Cole-Parmer™ Agitador de placas calefactoras premium digital (rosa) Stuart™, temperatura ambiente hasta 325 °C, aluminio > Aluminio, rosa
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction