Learn More
Cloruro de succinilcolina, + 96 %, Thermo Scientific Chemicals
23.92€ - 186.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 71-27-2 |
---|---|
Fórmula molecular | C14H30Cl2N2O4 |
Peso molecular (g/mol) | 361.3 |
Clave InChI | YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L |
Sinónimo | succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone |
PubChem CID | 22475 |
ChEBI | CHEBI:61219 |
Nombre IUPAC | trimetil-[2-[4-oxo-4-[2-(trimetilazanioil)etoxi]butanoil]oxetil]azanio; dicloruro |
SMILES | C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-] |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15505296
|
Thermo Scientific Acros
460110050 |
5 g |
23.92€
5 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15515296
|
Thermo Scientific Acros
460110250 |
25 g |
65.60€
25 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
15525296
|
Thermo Scientific Acros
460111000 |
100 g |
186.00€
100 g |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificadores de productos químicos
71-27-2 | |
361.3 | |
succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone | |
CHEBI:61219 | |
C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-] |
C14H30Cl2N2O4 | |
YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L | |
22475 | |
trimetil-[2-[4-oxo-4-[2-(trimetilazanioil)etoxi]butanoil]oxetil]azanio; dicloruro |
Especificaciones
Succinylcholine chloride | |
160.0°C to 162.0°C | |
95% min. (on dry substance) (Argentometry) | |
succinylcholine chloride, succinyldicholine chloride, suxamethonium chloride, midarine, scoline, succinylcholine dichloride, anectine, lysthenon, succinylforte, lysthenone | |
YOEWQQVKRJEPAE-UHFFFAOYSA-L | |
trimetil-[2-[4-oxo-4-[2-(trimetilazanioil)etoxi]butanoil]oxetil]azanio; dicloruro | |
22475 | |
361.3 |
71-27-2 | |
Auténtico | |
C14H30Cl2N2O4 | |
Solubility in water: soluble. | |
C[N+](C)(C)CCOC(=O)CCC(=O)OCC[N+](C)(C)C.[Cl-].[Cl-] | |
361.3 | |
CHEBI:61219 | |
96% |
Seguridad y manipulación
Declaración de GHS H
Tóxico en caso de ingestión.
Declaración de GHS PLavar bien la cara, las manos y cualquier región de la piel que haya quedado expuesta después de la manipulación. EN CASO DE INGESTIÓN:Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA o a un médico.
Palabra de aviso de GHS:Peligro
missing translation for 'einecsNumber' : 200-747-4
- Succinylcholine chloride
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RUO – Research Use Only