missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ SulfaVer™ 4 Sulfate Reagent Powder Pillows
Hach Lange SulfaVer 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, Quantity: 10mL, Physical Form: Solid
Marca: Hach Lange™ 1206599
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Sobres de reactivos en polvo para hierro Hach Lange SulfaVer 4, cantidad:10 ml, forma física:Sólido
Los sobres de polvo hacen que las aplicaciones de valoración sean rápidas y fáciles.
- Los paquetes sellados garantizan un reactivo fresco y no contaminado en todo momento
- Premedido para evitar errores de medición y contaminación por manipulación
- Los paquetes listos para usar ahorran tiempo y molestias
- Dosis exactas para controlar fácilmente el suministro y prepararse para procedimientos de laboratorio
- Paquetes de un solo uso para facilitar el transporte y el empaquetado en kits de prueba
Especificaciones
Sólido | |
Paquetes individuales | |
Método turbidimétrico SulfaVer 4 |
DR/4000, DR/3000, DR/2010, DR/2000 | |
100 paquetes/pruebas |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- SulfaVer 4 Sulfate Reagent
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: citric acid, bariumchloride dihydrate