missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hach Lange™ SulfaVer™ 4 Sulfate Reagent Powder Pillows
Hach Lange SulfaVer 4 Sulfate Reagent Powder Pillows, Quantity: 10mL, Physical Form: Solid
64.75€ - 95.00€
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10405972
|
Hach Lange™
2106769 |
10 mL |
64.75€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 29-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10288744
|
Hach Lange™
1206599 |
100 paquetes/pruebas |
95.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Sobres de reactivos en polvo para hierro Hach Lange SulfaVer 4, cantidad:10 ml, forma física:Sólido
Powder Pillows make titration applications quick and easy.
- Sealed packets ensure fresh, uncontaminated reagent every time
- Premeasured to avoid measurement error and contamination from handling
- Ready to use packets save time and hassle
- Exact doses to easily monitor supply and prepare for lab procedures
- Single-use packs for easy transportation and packing in test kits
Especificaciones
Maciza |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- SulfaVer 4 Sulfate Reagent
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: citric acid, bariumchloride dihydrate