Learn More
Estándar AAS de azufre, 1000 mg/l de S en agua, Honeywell Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka E4063-100ML
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16654374
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Sulfur AAS Standard
100 mL
Estándares y modificadores para AAS
1 g/cm3