Learn More
Estándar AAS de azufre, 1000 mg/l de S en agua, Honeywell Fluka™
33.65€ - 55.31€
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Sulfur AAS Standard |
---|---|
Densidad | 1 g/cm3 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16654374
|
Honeywell Fluka
E4063-100ML |
100 mL | N/A | ||||||
16664374
|
Honeywell Fluka
E4063-500ML |
500 mL |
55.31€
500 ml |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
Los estándares analíticos Honeywell Fluka™ ofrecen una gama creciente de materiales de referencia orgánicos e inorgánicos de alta calidad para el mercado europeo fabricados según la norma ISO 9001.Los productos son adecuados para una amplia gama de industrias y aplicaciones y se suministran completos con un certificado de análisis detallado en cada entrega y son aptos para recibir asistencia técnica gratuita de expertos, lo que garantiza que dispone de la información necesaria para iniciar rápidamente el análisis y aprobar una auditoría.
Especificaciones
Sulfur AAS Standard | |
1 g/cm3 |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 760