Learn More
Azufre, flores, 99 %, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 11389236
Azufre, flores, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11389236
100 g
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Código de producto. 11389236
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A17260.22
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7704-34-9
Fórmula molecular S
Especificaciones
Punto de ebullición 444°C
Punto de fusión 117°C to 120°C
Forma física Sólido
Cantidad 100 g
Porcentaje de pureza 99%
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de lote10251408 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/08/2024 Catalog NumberA17260.22,A17260.0E,A17260.36
Número de lote10249173 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha19/01/2024 Catalog NumberA17260.22,A17260.0E,A17260.36
Número de lote10229929 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17260.22,A17260.0E,A17260.36
Número de lote10217923 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17260.22,A17260.0E,A17260.36
Número de lote10228022 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha23/11/2021 Catalog NumberA17260.22,A17260.0E,A17260.36
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulphur, flowers
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: Sulphur
Título del producto
Azufre, flores, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >