Learn More
Ácido sulfúrico, solución acuosa al 50 % v/v, Thermo Scientific Chemicals Código de producto.: 15461547
Ácido sulfúrico, solución acuosa al 50 % v/v, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15461547
1 l
Click to view available options
Cantidad:
1 l
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15461547
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 039668.K2
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid, 50% v/v aq. soln.
CAS 7664-93-9
Cantidad 1 l
Fórmula molecular H2O4S
Forma física Líquido
Número MDL MFCD00064589
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oil
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(O)(=O)=O
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
Peso molecular (g/mol) 98.07
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08
Mostrar más Mostrar menos
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteP16L506 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha26/03/2025 Catalog Number039668.K2
Número de loteM11L514 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha21/01/2025 Catalog Number039668.K2
Número de loteW27K510 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/10/2024 Catalog Number039668.K2
Número de loteQ11K519 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha11/06/2024 Catalog Number039668.K2
Número de loteZ13J521 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha30/01/2024 Catalog Number039668.K2
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sulfuric acid, 50% v/v aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid
RUO - Para uso exclusivo en investigación
Título del producto
Ácido sulfúrico, solución acuosa al 50 % v/v, Thermo Scientific Chemicals >