Learn More
Ácido sulfúrico, TraceSELECT™ Ultra, ≥95 % (T), Honeywell Fluka™ Código de producto.: 15697050
Ácido sulfúrico, TraceSELECT™ Ultra, ≥95 % (T), Honeywell Fluka™
Código de producto. 15697050 Tienda Honeywell Fluka Productos
1 l, Frasco de polietileno
Click to view available options
Cantidad:
250mL.
500mL.
1 l
Envase:
Frasco de polietileno
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 15697050
Marca: Honeywell-Fluka 772391L
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
TraceSELECT™ Ultra, para el análisis de ultratrazas, ≥ 95 %
TraceSELECT™ Ultra y TraceSELECT
  • ácidos, bases y sales ultrapuros para los procesos de fundición y digestión húmeda en los análisis ambientales, de agua y de alimentos
  • La preparación de muestras para el análisis de trazas requiere reactivos de una pureza máxima. Nuestros productos TraceSELECT Ultra para el análisis de ultratrazas a niveles de ppb e, incluso, ppt se producen mediante destilación por subebullición
  • Los ácidos, bases y sales de la serie TraceSELECT se han desarrollado para la preparación y el análisis de muestras en el nivel ppb de trazas (μg/kg)
  • envasados en recipientes de alta calidad adecuados para cada producto
  • los reactivos se producen y embotellan en condiciones de sala limpia
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 7664-93-9
Fórmula molecular H2O4S
Peso molecular (g/mol) 98.07
Número MDL MFCD00064589
Clave InChI QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oil of vitriol, sulphuric acid, dihydrogen sulfate, mattling acid, battery acid, dipping acid, acide sulfurique, electrolyte acid, acidum sulfuricum, vitriol brown oilMostrar másMostrar menos
PubChem CID 1118
ChEBI CHEBI:26836
Nombre IUPAC ácido sulfúrico
SMILES OS(O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sulfuric acid
pH <1
Color Incolora
Punto de fusión de -18 °C
Punto de ebullición de 203 °C
Densidad 1,840 g/ml a 25 °C, 1,83 g/ml a 20 °C
Olor Inodoro
Envase Frasco de polietileno
Presión de vapor 1 mmHg (146 °C)
Cantidad 1 l
Fórmula lineal H2SO4
Forma física Líquido
Número UN UN1830
Beilstein 2037554
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.08g/mol
Porcentaje de pureza ≥95% (T)
Grado TraceSELECT™ Ultra
Título del producto
Ácido sulfúrico, TraceSELECT™ Ultra, ≥95 % (T), Honeywell Fluka™ >