Learn More
Thermo Scientific™ SUN-SRi™ SunFlo™ Dissolution Filters
Manufactured of Ultra High Molecular Weight (UHMW) foamed porous polyethylene
en la oferta
Código de producto | Marca | Porosidad | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Porosidad | Cantidad de embalaje | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11922005
|
Thermo Scientific™
14823272 |
45 μm | Case of 1000 |
en la oferta
paquete de 1000 |
N/A | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
Descripción
- Full flow design removes small particulates
- Fit securely on the end of a 1/8 in. cannula or sample probe
Especificaciones
1/8 in. Cannula or Probe |