Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de cartucho de gas Super Clean™
Mejore la calidad del gas y optimice el análisis de GC con los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™ fáciles de usar.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-824
255.42 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.29610kg
Descripción
Garantice un gas de salida de alta pureza (grado 99,9999 % o 6,0) para un rendimiento óptimo de GC mediante los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™. Las placas base se pueden configurar según las necesidades individuales del usuario y no hay contaminación durante el cambio de cartucho. Los filtros de cartucho de gas Super Clean, fáciles de usar y rentables, permiten un reemplazo rápido y sin herramientas.
Información del producto adicional- Hay disponibles filtros para eliminar oxígeno, humedad o hidrocarburos
- Filtro Combi para eliminar oxígeno y humedad o humedad e hidrocarburos
- Filtro triple para eliminar oxígeno, humedad e hidrocarburos
- Con aprobación TUEV
- Presión máxima de 11 bar
- Flujo máximo de 7 L/min
Especificaciones
Portador inerte, He, H2, N2, AR | |
1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano) | |
Humedad: Amarillo a transparente; Oxígeno: Verde a gris |
Triple | |
Placa base no incluida | |
Filtro triple indicador: humedad, oxígeno, hidrocarburos |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.