Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de cartucho de gas Super Clean™
Mejore la calidad del gas y optimice el análisis de GC con los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™ fáciles de usar.
228.35€ - 2197.04€
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Volumen (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Para utilizar con (equipo) | Volumen (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
10764067
|
Thermo Scientific™
60180-819 |
Filtro de cartucho indicador de humedad | Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | 7,2 g H2O | Placa base no incluida |
228.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10341495
|
Thermo Scientific™
60180-820 |
Filtro de cartucho indicador de oxígeno | Portador inerte, He, H2, N2, AR | 1 L O2 | Placa base no incluida |
228.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10457714
|
Thermo Scientific™
60180-821 |
Filtro de cartucho de hidrocarburos | Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | 24 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
228.35€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10514485
|
Thermo Scientific™
60180-822 |
Paquete de 3 cartuchos | Triple: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Combi: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | Triple: 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HC (como n-butano) Combi: 3,5 g de H2O, 12 g de HCs (como n-butano) |
Placa base no incluida |
701.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10019682
|
Thermo Scientific™
60180-825 |
Filtro triple indicador (humedad, oxígeno, hidrocarburos), preacondicionado con He para GC/MS | He | 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
365.33€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10213423
|
Thermo Scientific™
60180-824 |
Filtro triple indicador: humedad, oxígeno, hidrocarburos | Portador inerte, He, H2, N2, AR | 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
308.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10701947
|
Thermo Scientific™
60180-828 |
Paquete de 3 cartuchos | Triple: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Combi: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | Triple: 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HC (como n-butano) Combi: 3,5 g de H2O, 12 g de HCs (como n-butano) |
Placa base incluida |
1689.11€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 09-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10279324
|
Thermo Scientific™
60180-826 |
Filtro Combi indicador: humedad, hidrocarburos | Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | 3,5 g de H2O, 12 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
267.52€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10269654
|
Thermo Scientific™
60180-827 |
Paquete de 4 cartuchos | Humedad: Portador inerte, He, H2, N2, AR, Aire; Oxígeno: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Hidrocarburo: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | Humedad: 7,2 g de H2O Oxígeno: 1 L de O2 Hidrocarburo: 24 g de HCs (como n-butano) |
Placa base incluida |
2197.04€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||
10344093
|
Thermo Scientific™
60180-830 |
Filtro triple: humedad, oxígeno, hidrocarburos: preacondicionado con He para GC/MS | He | 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano) | Placa base incluida |
648.11€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10120993
|
Thermo Scientific™
60180-829 |
Filtro triple indicador (humedad, oxígeno, hidrocarburos), preacondicionado con He para GC/MS | He | 1,8 g de H2O, 500 mL de O2, 7 g de HCs (como n-butano) | Placa base incluida |
723.31€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
10427144
|
Thermo Scientific™
60180-832 |
Filtros de humedad doble para alto caudal (generadores de aire) | Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | 7,2 g H2O | Placa base no incluida |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10428104
|
Thermo Scientific™
60180-839 |
Paquete de 2 filtros de hidrocarburos de alto caudal para LC-MS, sin indicador | Portador inerte, He, H2, N2, AR, aire | 24 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10006064
|
Thermo Scientific™
60180-841 |
Paquete de alto caudal de 2 filtros de hidrocarburos para LC/MS, con indicador | Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | 7,2 g H2O | Placa base no incluida |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
10586195
|
Thermo Scientific™
60180-831 |
Filtros dobles de HC para placa base de alto caudal (LC/MS) | Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | 24 g de HCs (como n-butano) | Placa base no incluida |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
Garantice un gas de salida de alta pureza (grado 99,9999 % o 6,0) para un rendimiento óptimo de GC mediante los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™. Las placas base se pueden configurar según las necesidades individuales del usuario y no hay contaminación durante el cambio de cartucho. Los filtros de cartucho de gas Super Clean, fáciles de usar y rentables, permiten un reemplazo rápido y sin herramientas.
Información del producto adicional- Hay disponibles filtros para eliminar oxígeno, humedad o hidrocarburos
- Filtro Combi para eliminar oxígeno y humedad o humedad e hidrocarburos
- Filtro triple para eliminar oxígeno, humedad e hidrocarburos
- Con aprobación TUEV
- Presión máxima de 11 bar
- Flujo máximo de 7 L/min
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.