Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de cartucho de gas Super Clean™
Mejore la calidad del gas y optimice el análisis de GC con los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™ fáciles de usar.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-826
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Garantice un gas de salida de alta pureza (grado 99,9999 % o 6,0) para un rendimiento óptimo de GC mediante los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™. Las placas base se pueden configurar según las necesidades individuales del usuario y no hay contaminación durante el cambio de cartucho. Los filtros de cartucho de gas Super Clean, fáciles de usar y rentables, permiten un reemplazo rápido y sin herramientas.
Información del producto adicional- Hay disponibles filtros para eliminar oxígeno, humedad o hidrocarburos
- Filtro Combi para eliminar oxígeno y humedad o humedad e hidrocarburos
- Filtro triple para eliminar oxígeno, humedad e hidrocarburos
- Con aprobación TUEV
- Presión máxima de 11 bar
- Flujo máximo de 7 L/min
Especificaciones
Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire | |
3,5 g de H2O, 12 g de HCs (como n-butano) | |
Filtro Combi indicador: humedad, hidrocarburos |
Combi (humedad, hidrocarburos) | |
Placa base no incluida |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.