Learn More
Thermo Scientific™ Filtros de cartucho de gas Super Clean™
Mejore la calidad del gas y optimice el análisis de GC con los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™ fáciles de usar.
Marca:  Thermo Scientific™ 60180-827
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10269654
  • 2197.04€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 07-08-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Garantice un gas de salida de alta pureza (grado 99,9999 % o 6,0) para un rendimiento óptimo de GC mediante los filtros de cartuchos de gas Thermo Scientific™ Super Clean™. Las placas base se pueden configurar según las necesidades individuales del usuario y no hay contaminación durante el cambio de cartucho. Los filtros de cartucho de gas Super Clean, fáciles de usar y rentables, permiten un reemplazo rápido y sin herramientas.
Información del producto adicional
  • Hay disponibles filtros para eliminar oxígeno, humedad o hidrocarburos
  • Filtro Combi para eliminar oxígeno y humedad o humedad e hidrocarburos
  • Filtro triple para eliminar oxígeno, humedad e hidrocarburos
  • Con aprobación TUEV
  • Presión máxima de 11 bar
  • Flujo máximo de 7 L/min
Especificaciones
Especificaciones
Humedad: Portador inerte, He, H2, N2, AR, Aire; Oxígeno: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Hidrocarburo: Portador inerte, He, H2, N2, AR; Aire
Humedad: 7,2 g de H2O
Oxígeno: 1 L de O2
Hidrocarburo: 24 g de HCs (como n-butano)
Paquete de 4 cartuchos
Humedad, oxígeno, hidrocarburos
Placa base incluida
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.