Learn More
Thermo Scientific™ Tampón bloqueante SuperBlock™ (PBS)
Bloquee las membranas, las placas y las muestras de tejido con estas soluciones optimizadas que contienen una proteína que proporciona un bloqueo rápido y eficaz para Western blot, ELISA e IHC.
Marca: Thermo Scientific™ 37535
213.71 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Description
El tampón bloqueante SuperBlock es una solución optimizada que contiene una glicoproteína purificada que proporciona un bloqueo increíblemente rápido y eficaz para el análisis ELISA, de fijador de inmunohistoquímica (IHQ) y Western blot. El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección.
El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección. La formulación a base de proteína no contiene ninguna inmunoglobulina, albúmina o biotina endógena, por lo que resulta compatible en muchas situaciones en las que los agentes de bloqueo tradicionales fallan. El tampón es especialmente eficaz para el bloqueo de microplacas de poliestireno recubierto (placas de 96 pocillos) y su estabilización para el secado y almacenamiento para su uso posterior.Características destacadas:
Rapidez: bloqueo de las membranas en 5-10 minutos y de las placas ELISA en 2 minutos
Flexibilidad: garantía de ausencia de biotina para su uso con el sistema de estreptavidina
Comodidad: disponible en varios formatos de tampón (en PBS o TBS con o sin detergente Tween™-20) y varios tamaños de envase (bolsas de 1 l, 5 l y polvos mezclados en seco)
Bajo fondo: la solución de proteínas sin suero produce una elevada relación señal-ruido
Estabilidad: almacenamiento del tampón a 4 °C durante un año; almacenamiento de las placas bloqueadas secas hasta 12 meses
Specifications
SuperBlock (TBS) Blocking Buffer, 1 L | |
1 l | |
ELISA, Western blot | |
1X | |
Proteína purificada única |
Tampón de bloqueo | |
Líquido | |
SuperBlock™ | |
TBS | |
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente. |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
ZJ399881 | Certificado de análisis | 16/12/2024 | 37535_LITL18 PROMO,37535 |
ZF396278 | Certificado de análisis | 07/08/2024 | 37535_LITL18 PROMO,37535 |
ZC389408 | Certificado de análisis | 14/04/2024 | 37535_LITL18 PROMO,37535 |
YK383503 | Certificado de análisis | 25/01/2024 | 37535_LITL18 PROMO,37535 |
YG366757 | Certificado de análisis | 25/08/2023 | 37535_LITL18 PROMO,37535 |
Special Offers
-
Multiple Manufacturers
Extravagancia química
Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.Promo Code: 25908Expires: 2025-03-31
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.