Learn More
Thermo Scientific™ Tampón bloqueante SuperBlock™ (PBS)
Bloquee las membranas, las placas y las muestras de tejido con estas soluciones optimizadas que contienen una proteína que proporciona un bloqueo rápido y eficaz para Western blot, ELISA e IHC.
Marca:  Thermo Scientific™ 37580
41.36 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13434299
  • 60.25€ / 100 ml
Edge
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El tampón bloqueante SuperBlock es una solución optimizada que contiene una glicoproteína purificada que proporciona un bloqueo increíblemente rápido y eficaz para el análisis ELISA, de fijador de inmunohistoquímica (IHQ) y Western blot. El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección.
Entre las características del tampón bloqueante SuperBlock, se incluyen:
Tiempo de bloqueo: bloqueo de las membranas entre 5 y 10 minutos y de las placas ELISA en 2 minutos
Aplicaciones: ELISA, Western blot, IHC; sin biotina para su uso con el sistema de estreptavidina
Estabilidad: almacenamiento del tampón a 4 °C durante un año; almacenamiento de las placas bloqueadas secas hasta 12 meses
El bloqueo de microplacas, membranas o tejidos mediante un tampón SuperBlock produce una elevada relación señal-ruido en la mayoría de los sistemas de detección. La formulación a base de proteína no contiene ninguna inmunoglobulina, albúmina o biotina endógena, por lo que resulta compatible en muchas situaciones en las que los agentes de bloqueo tradicionales fallan. El tampón es especialmente eficaz para el bloqueo de microplacas de poliestireno recubierto (placas de 96 pocillos) y su estabilización para el secado y almacenamiento para su uso posterior.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Tampón de bloqueo SuperBlock (PBS), 100 ml
100 mL
ELISA, Western Blot
1X
Proteína purificada única
Tampón de bloqueo
Líquido
SuperBlock™
PBS
Tras su recepción, almacenar a 4 °C. El producto se envía a temperatura ambiente.
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
5 Resultados encontrados
Número de lote Tipo de certificado Fecha Catalog Number
Número de loteZL405084 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha31/01/2025 Catalog Number37580
Número de loteZJ399408 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha16/12/2024 Catalog Number37580
Número de loteZI398046 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha15/10/2024 Catalog Number37580
Número de loteZG395110 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha07/08/2024 Catalog Number37580
Número de loteZE392063 Tipo de certificadoCertificado de análisis Fecha06/06/2024 Catalog Number37580
Ofertas especiales
Ofertas especiales
  • Multiple Manufacturers
    Compre ahora y ahorre hasta un 97% en productos de primera calidad para sus necesidades de laboratorio.
    Promo Code: 25908
    Expires2025-03-31
    Days
    0
    Hours
    0
    Minutes
    21
    Seconds
    9
Título del producto
Thermo Scientific™ Tampón bloqueante SuperBlock™ (PBS) > Tampón de bloqueo SuperBlock (PBS), 100 ml