Learn More
Labcon SuperClear™ 1.5 mL Screw Cap Microcentrifuge Tubes
Includes molded graduations and labeling spot.
Marca: Labcon 3611-875-000-9
142.94 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21938" para aplicar la oferta.
Descripción
- Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
- Los tapones incluyen una junta tórica de etileno-propileno integral
- Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20 000 x G
- Congelable a -80 °C
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Con tapones acoplados | |
1,5 ml | |
Resina de polipropileno | |
50 tubos/bolsa; 10 bolsas/paquete; 10 paquetes/caja | |
Estéril | |
Sí |
RCF 20.000 | |
Esterilizable en autoclave | |
Natural | |
Centrifugación | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Tubos de microcentrífuga SuperClear™ |