Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 1,5 ml
Includes molded graduations and labeling spot.
43.75€ - 235.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (métrico) | 1,5 ml |
Color | Natural |
Material | Resina de polipropileno |
Código de producto | Marca | Envase | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Tipo de tapón | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16624112
![]() |
Labcon
3610-870-000-9 |
500/bolsa y 10 bolsas/caja | Not Included |
43.75€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16634112
![]() |
Labcon
3611-870-000-9 |
500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete; 10 paquetes/caja | Screw Cap |
235.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
16644112
![]() |
Labcon
3611-875-000-9 |
50 tubos/bolsa; 10 bolsas/paquete; 10 paquetes/caja | Attached Cap |
172.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Tubo de microcentrífuga tipo tapón de rosca
- Los tapones incluyen una junta tórica de etileno-propileno integral
- Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Centrifugado hasta 20 000 x G
- Congelable a -80 °C
- Esterilizable en autoclave
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
1,5 ml | |
Resina de polipropileno | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Sí |
Esterilizable en autoclave | |
Natural | |
Centrifugación | |
Tubos de microcentrífuga SuperClear™ | |
RCF 20.000 |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 1,5 ml