Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
GREENER_CHOICE
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Marca:  Labcon 3342-335-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16604082
  • 185.00€ / paquete de 500
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tubo de cultivo
  • Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Congelable a -80 °C
  • Selle con tapón o tapones de doble posición
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno
1500 RCF
No esterilizable en autoclave
Estilo enchufe
75 mm
Cultivo
25 tubos/bolsa, 20 bolsas/caja
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Estéril
25
12 mm
Tubo de fondo redondo
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Natural
Poliestireno
No
2,95 pulg
25 tubos/bolsa
SuperClear™
5 mL
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™ > Estilo enchufe; poliestireno; 25 tubos por bolsa/20 bolsas por caja