Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Marca: Labcon 3311-808-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Tubo de cultivo
- Para cultivo celular y uso general en laboratorio
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Congelable a -80 °C
- Selle con tapón o tapones de doble posición
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
12 mm | |
Tubos de cultivo | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Verde | |
Resina de polipropileno USP clase VI | |
1000/paq. | |
Para cultivo celular y uso general en laboratorio | |
No estéril | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) |
3000 RCF | |
Esterilizable en autoclave | |
No incluida | |
75 mm | |
Sí | |
12 mm | |
SuperClear™ | |
5 mL |
Sugerencias de productos
Customers who viewed this item also viewed.
Título del producto
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™ > No incluido; resina USP de polipropileno clase VI; 1000/paq.; verde
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido