Learn More
Invitrogen™ Agente reductor de muestras Bolt™ (10X)
Optimizados para su uso con geles Bis-Tris Plus Bolt™ y disponibles en una gran variedad de formatos.
Marca: Invitrogen™ B0004
12.48 EUR hasta el 2025-04-18
Use el código promocional "24107" para aplicar la oferta.
Includes: 500mM dithiothreitol (DTT)
Descripción
- Los geles Bolt™ Bis-Tris Plus son geles de poliacrilamida precolados diseñados para una óptima separación de las proteínas de tamaño pequeño a mediano en condiciones de desnaturalización.
- Al igual que los geles NuPAGE™ Bis-Tris, los geles Bolt™ Bis-Tris Plus están diseñados para ofrecer un rendimiento constante y proporcionar un entorno de pH neutro que minimice las modificaciones en las proteínas.
- Los geles Bolt™ son ideales para el análisis de inmunotransferencia (Western blot) y cualquier otra técnica en la que la integridad de las proteínas resulte esencial.
- Los geles Bolt™ también se usan para obtener resultados óptimos en las operaciones de separación de proteínas cotidianas.
- Los geles están disponibles en cuatro tipos de gel y diversos formatos de pocillo.
- Se necesita una cubeta de minigel para el uso de todos los geles Bolt™.
- Los tiempos de procesamiento pueden variar en función del tipo de tampón de desplazamiento utilizado.
- Almacenar entre 2 °C y 8 °C
Especificaciones
El agente reductor de la muestra (10X) contiene 500 ditiotreitol mm (DTT). Almacenar en 2° C a 8° C. |
|
Perno | |
Líquido | |
Geles Bolt™ Bis-Tris Plus | |
250 μl |
10X, 500 mM | |
Agente reductor de muestras | |
500 mm de ditiotreitol (DTT) | |
Bolt™ | |
Agente reductor |
Certificados
Se requiere un número de lote para mostrar resultados para certificados. Para encontrar su número de lote en pedidos anteriores, utilice el área de estado de pedidos.
Número de lote | Tipo de certificado | Fecha | Catalog Number |
---|---|---|---|
3085027 | Certificado de análisis | 31/01/2025 | B0004_LITL18 PROMO,B0004 |
3037070 | Certificado de análisis | 30/01/2025 | B0004_LITL18 PROMO,B0004 |
2461938 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | B0004_LITL18 PROMO,B0004 |
2494266 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | B0004_LITL18 PROMO,B0004 |
2494277 | Certificado de análisis | 29/01/2025 | B0004_LITL18 PROMO,B0004 |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Eleve sus pruebas de bebidas con soluciones de precisión
Obtenga increíbles ahorros en productos para sus análisisPromo Code: 24135Expires: 2025-07-13
New Offer Ahorre hasta un 85%