Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
GREENER_CHOICE
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Marca:  Labcon 3329-355-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16674072
  • 262.00€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tubo de cultivo
  • Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Congelable a -80 °C
  • Selle con tapón o tapones de doble posición
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
Polietileno
3000 RCF
No esterilizable en autoclave
Doble posición
75 mm
Cultivo
125 tubos/bolsa, 8 bolsas/caja
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Estéril
125
12 mm
Tubo de fondo redondo
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Natural
Resina de polipropileno USP clase VI
No
2,95 pulg
125 tubos/bolsa
SuperClear™
5 mL
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™ > Doble posición; resina de polipropileno USP clase VI, 125 tubos por bolsa/8 bolsas por caja