Learn More
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
Marca:  Labcon 3311-807-000-9
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17235714
  • 74.25€ / paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 17-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • Tubo de cultivo
  • Para cultivo celular y uso general en laboratorio
  • Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Congelable a -80 °C
  • Selle con tapón o tapones de doble posición
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
12 mm
Tubos de cultivo
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD
Azul
Resina de polipropileno USP clase VI
1000/paq.
Para cultivo celular y uso general en laboratorio
No estéril
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
3000 RCF
Esterilizable en autoclave
No incluida
75 mm
12 mm
SuperClear™
5 mL
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Labcon Tubos de cultivo de 12 x 75 mm SuperClear™ > No incluido; resina USP de polipropileno clase VI; 1000/paq.; azul