Learn More
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 2,0 ml
Incluye graduaciones moldeadas y un punto de etiquetado
51.25€ - 2140.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD |
---|---|
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Capacidad (métrico) | 2,0 ml |
Color | Natural |
Material | Resina de polipropileno |
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo de tapón | Envase | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16674122
![]() |
Labcon
3660-870-000-9 |
Not Included | 500 tubos/bolsa y 10 bolsas/caja |
51.25€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17587606
|
Labcon
3661-870-000-9 |
Screw Cap | 500 tubos y 500 tapones en bolsas separadas/paquete; 10 paquetes/caja |
2140.00€
paquete de 5000 |
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16694122
![]() |
Labcon
3661-875-000-9 |
Attached Cap | 50 tubos/bolsa; 10 bolsas/paquete; 10 paquetes/caja |
225.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock ![]() |
|||||
Descripción
- Microcentrifuge tube
- Screw Cap Style
- Includes molded graduations and labeling spot
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Centrifuging to 20,000 x G
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Especificaciones
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
2,0 ml | |
Resina de polipropileno | |
2,0 ml | |
Tubos de microcentrífuga SuperClear™ | |
20.000 RCF |
Esterilizable en autoclave | |
Natural | |
Centrifugación | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Sí |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Labcon Tubos de microcentrífuga con tapón de rosca SuperClear™ de 2,0 ml