Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL
These microcentrifuge tubes are complete with side graduations and a frosted writing surface.
Marca: Labcon™ 3033-879-000-9
Detalles adicionales : Peso : 0.43090kg
Descripción
- Tubos de microcentrífugas
- Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Alta centrifugación
- Congelable a -80 °C
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
10.7 mm | |
Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Surtido | |
En bolsa | |
39,3 mm | |
500 tubos/paquete, 10 paquetes/caja | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
SuperClear™ |
RCF 20.000 | |
Esterilizable en autoclave | |
Resina de polipropileno | |
Centrifugación | |
500/paq. | |
1,7 mL | |
No estéril |