Learn More
Labcon™ SuperClear™ Microcentrifuge Tubes without Caps, 1.7 mL
These microcentrifuge tubes are complete with side graduations and a frosted writing surface.
25.70€ - 31.50€
Especificaciones
Diámetro (métrico) | 10.7 mm |
---|---|
RCF máx. | RCF 20.000 |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Material | Resina de polipropileno |
Formato | En bolsa |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16634012
|
Labcon™
3033-870-000-9 |
Natural |
25.70€
paquete de 500 |
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17597886
|
Labcon™
3033-877-000-9 |
Azul |
26.20€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17567886
|
Labcon™
3033-873-000-9 |
Naranja |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17557886
|
Labcon™
3033-872-000-9 |
Amarillo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17507896
|
Labcon™
3033-878-000-9 |
Verde |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17577886
|
Labcon™
3033-874-000-9 |
Rojo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17587886
|
Labcon™
3033-876-000-9 |
Morado |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
17517896
|
Labcon™
3033-879-000-9 |
Surtido |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
- Microcentrifuge tube
- ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- High centrifuging
- Freezable to -80°C
- Made in USA
Especificaciones
10.7 mm | |
Esterilizable en autoclave | |
En bolsa | |
39,3 mm | |
1,7 mL | |
No estéril |
RCF 20.000 | |
Resina de polipropileno | |
Centrifugación | |
500/paq. | |
Sin ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas | |
SuperClear™ |