Learn More
Labcon™ Tubos de recogida y transporte de muestras SuperClear™
The SuperClear™ Specimen Collection and Transport Tubes are leakproof, freestanding tubes. Meet the IATA and U.S. DOT 95kPa performance specifications legally required when shipping samples by ground or air. Suitable for use in medical, diagnostic and research labs.
492.00€ - 499.00€
Especificaciones
Tipo de producto Transport Tube (Self-Standing)
Certificaciones/conformidad ISO 9001:2015; IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
Color del tapón Teal
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Forma del fondo Conical (Self-standing)
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Capacidad (métrico) Precio Cantidad y disponibilidad  
30058131
Ver documentos
Labcon™
3813-875-000-9
5 mL
492.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
30058130
Ver documentos
Labcon™
3814-875-000-9
10 mL
499.00€
paquete de 1000
Fecha estimada de envío: 19-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Specimen Collection and Transport Tube
  • Labcon; SuperClear™
  • Cap with integral molded elastomeric seal (for articles supplied with caps)
  • Includes molded graduations and writing surface
  • ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
  • IATA 95kPa certified to conform with USDOT HMR, 49 C.F.R., Parts 171-180 and IATA DGR UN3373 PI650 mailing tube standards and packaging instructions for diagnostic and infectious specimens
  • Polypropylene USP Class VI resin; Centrifuging to 12,000 x G
  • Freezable to -80°C
  • Autoclavable (with caps attached)
  • Made in USA.
Especificaciones
Mostrar más
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Labcon™ Tubos de recogida y transporte de muestras SuperClear™