Learn More
Invitrogen™ SuperScript™ III CellsDirect™ cDNA Synthesis Kit
Está optimizado para sintetizar la primera cadena de ADNc directamente a partir de un lisado de células de mamíferos sin aislar primero el ARN. El kit de síntesis de ADNc CellsDirect™ SuperScript™ III Invitrogen™ incluye los reactivos, el tampón, el cebador y otros materiales necesarios para la lisis y la transcripción inversa (excepto la ADN polimerasa).
Marca:  Invitrogen™ 18080300
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10694993
  • 1372.00€ / 1 set
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
El kit de síntesis de ADNc SuperScript™ III CellsDirect™ utiliza un protocolo sencillo que tarda menos de dos horas en completarse. La lisis y la transcripción inversa se realizan en el mismo tubo, y el ADNc de primera cadena resultante está listo para usarse en la clonación y PCR.
  • Compatible con una amplia gama de tipos de células de mamíferos cultivados bajo diferentes condiciones de tratamiento
  • El formato de un solo tubo minimiza la pérdida de reactivos, la pérdida de muestras y el tiempo de manipulación
  • El volumen total de lisado se utiliza en la reacción de síntesis de la primera cadena del ADNc, proporcionando mayores rendimientos con un número limitado de células y permitiendo la detección de transcripciones raras
  • La transcriptasa inversa SuperScript™ III, con una actividad de ARNasa H reducida y una mayor estabilidad térmica, genera una alta producción de ADNc en la reacción de síntesis de primera cadena para obtener una mayor sensibilidad y una mejor detección de transcripciones raras.
  • Genera ADNc de alta calidad para su uso en una variedad de aplicaciones, incluyendo clonación y PCR
Funcionamiento
En la RT-PCR tradicional, el ARN se aísla primero de las células en un procedimiento que requiere mucho tiempo y puede provocar una pérdida de material. Mediante el sistema de síntesis de ADNc SuperScript™ III CellsDirect, las células se lisan y el ADNc se genera a partir del lisado en un único tubo con una manipulación mínima y sin pérdida de muestras. La ADNasa I se añade para eliminar el ADN genómico antes de la síntesis de primera cadena. Este kit se ha optimizado para muestras de células pequeñas, que van desde 10.000 células hasta una sola celda (medida por dilución en serie). El uso de la transcriptasa inversa SuperScript™ III asegura alta especificidad y altos rendimientos de ADNc a partir de pequeñas cantidades de material inicial, únicamente 10pg de ARN total. Después de la síntesis, la primera cadena de ADNc se puede amplificar con cebadores específicos mediante PCR sin extracciones orgánicas intermedias ni precipitaciones de etanol.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
• Tampón de resuspensión, 1 ml
• Inhibidor de ribonucleasa recombinante RNaseOUT™, 200 μl (40 unidades/μl)
• ADNas I, 500 μl (1 U/μl)
• Tampón de ADNasa I 10X, 160 μl
• 25 mM EDTA, 120 μl
• Oligo(dT)20, 120 μl (50 μM)
• Mezcla de dNTP de 10 mM, 100 μl
• SuperScript™ III RT, 100 μl (200 unidades/μl)
• Tampón RT 5X, 600 μl
• DTT, 100 μl (0,1 M)
• ARNasa H E. coli, 100 μl (2 U/μl)
• ARN total HeLa, 10 μl (10 ng/μl)
• Cebadores directos/indirectos de control, 10 μl (10 μM)
• ARNasa H E. coli (2 U/μl)
Almacenar todos los componentes a –20 °C.
Alto
Transcripción reversa
SuperScript III
PCR en tiempo real (PCRq)
100 reacciones
Transcripción reversa
Células
Kit
50 min
50 °C
Reducido
Primera cadena de ADNc
Componentes separados
Hasta 4,5 kb
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.