Learn More
Thermo Scientific™ Sustrato quimioluminiscente SuperSignal™ West Pico PLUS
Sustrato de la peroxidasa de rábano picante (HRP) quimioluminiscente mejorada (ECL) que permite la detección de niveles de proteínas del orden de picogramos a femtogramos mediante análisis de western blot
Marca: Thermo Scientific™ 34577
126.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22915" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 77-86-1 Peso : 0.20000kg
Description
El sustrato Thermo Scientific™ SuperSignal™West Pico PLUS está diseñado para proporcionar una excelente intensidad de señal y sensibilidad para el western blot con conjugados de HRP. La intensidad de la emisión de luz combinada con su duración excepcional, permite la adquisición de varias exposiciones para obtener más fácilmente imágenes de transferencia con calidad de publicación. El sustrato SuperSignal West Pico PLUS es compatible con diferentes membranas, reactivos de bloqueo y una amplia gama de diluciones de anticuerpos, lo que lo convierte en una opción ideal para la mayoría de las aplicaciones de western blot.Características del sustrato SuperSignal West Pico PLUS:
- Sensibilidad de picogramos a femtogramos: detecta desde bajas cantidades de picogramos a altas cantidades de femtogramos de proteína objetivo en la membrana de nitrocelulosa o PVDF.
- Alta estabilidad de la señal: las transferencias incubadas proporcionan una duración de la señal estable durante el periodo de tiempo de 4 horas crítico con un máximo de 24 horas de emisión de luz en condiciones óptimas.
- Reactivo estable: estabilidad de la solución de trabajo de 8 horas; estabilidad del kit de 1 año a temperatura ambiente.
- Rentable: optimizado para concentraciones de anticuerpos diluidas:
- Anticuerpo primario de 0,2 a 1,0 µg/ml (dilución de 1:1000 a 1:5000 a partir de 1 mg/ml de solución madre)
- Anticuerpo secundario de 10 a 50 ng/ml (dilución de 1:20 000 a 1:100.000 a partir de 1 mg/ml de solución madre)
- Excepcional solidez: proporciona un alto rendimiento fuera de los intervalos de dilución de anticuerpos recomendados, incluidas las diluciones de anticuerpos secundarios de 1:5000 a 1:10.000 más comunes de una solución madre de 1 mg/ml.
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Specifications
Sustrato | |
Mediciones | |
Nitrocelulosa, PVDF | |
200 ml | |
Peroxidasa de rábano picante | |
Picograma a nivel alto de femtograma | |
25 transferencias en minigel, 2000 cm cuadrados de membrana | |
Suficiente para 25 blots de minigel; 2000 cm2 de membrana • SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Potenciador, 100 ml • SuperSignal West Pico PLUS estable en peróxido, 100 ml Almacenar a temperatura ambiente. |
Quimioluminiscente | |
Western Blot | |
SuperSignal™ | |
Peroxidasa de rábano picante (HRP) | |
2°: 1:20-100K (10-50 ng/ml), 1°: 1:1 K (0,2- 1 µg/ml) | |
6-24 h | |
SuperSignal West Pico PLUS Luminol/Potenciador, 100 ml, SuperSignal West Pico PLUS estable en peróxido, 100 ml | |
Temperatura ambiente |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.