Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μL Low Retention Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
Marca:  Labcon 1168-965-006-9
62.84 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21681" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16613992
  • 90.45€ / paquete de 576
En stock
para ver el stock
Edge
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Punta de pipeta
  • Longitud extendida FlexTop™
  • Se adapta a las micropipetas de 1000 y 1250 μl más populares
  • Retención de líquidos ultrabaja
  • Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
  • Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
  • Resina de polipropileno USP clase VI
  • Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
Especificaciones
1250 μl
Estéril
Autoclavable
88,9 mm
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
Haz electrónico
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja
No
Resina de polipropileno USP clase VI
Sin filtro
Transparente
3,50 in
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD
Manipulación de líquidos
Punta UltraFine
96 puntas/rack
Universal Fit
Baja retención SuperSlik™