Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μL Low Retention Pipette Tips
Low mounting and ejection forces less than 3 kg
28.55€ - 66.15€
Especificaciones
Volumen (métrico) | 1250 μl |
---|---|
filtradas por | Sin filtro |
Color | Transparente |
Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
Longitud (imperial) | 3,50 in |
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Envase | Esterilidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
16673982
|
Labcon
1168-260-000-9 |
480 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos y 10 recargas/caja | No estéril |
28.55€
paquete de 480 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16683982
|
Labcon
1168-265-000-9 |
480 puntas/recarga Eclipse™ de bajos residuos y 10 recargas/caja | Estéril |
33.30€
paquete de 480 |
Fecha estimada de envío: 02-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16693982
|
Labcon
1168-800-000-9 |
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja | No estéril |
40.80€
paquete de 1000 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16603992
|
Labcon
1168-960-006-9 |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | No estéril |
58.10€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
16613992
|
Labcon
1168-965-006-9 |
96 puntas/gradilla; 6 gradillas/paquete; 8 paquetes/caja | Estéril |
66.15€
paquete de 576 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Pipette Tip
- FlexTop™ Extended Length
- Fits Popular 1000 and 1250 μL Pipettors
- Ultra low fluid retention
- Low mounting and ejection forces less than 3 kg
- Protease, Human DNA, ATP, RNase/DNase and Endotoxin Free (non-pyrogenic)
- Polypropylene USP Class VI resin
- Made in USA
Especificaciones
1250 μl | |
Transparente | |
3,50 in | |
Conformidad con ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
Sí | |
No |
Sin filtro | |
Esterilizable en autoclave | |
88,9 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Punta UltraFine | |
Universal Fit | |
Baja retención SuperSlik™ |