Learn More
Labcon SuperSlik™ 1250 μL Low Retention Pipette Tips
Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
Marca: Labcon 1168-800-000-9
38.49 EUR hasta el 2024-11-30
Use el código promocional "21681" para aplicar la oferta.
Descripción
- Punta de pipeta
- Longitud extendida FlexTop™
- Se adapta a las micropipetas de 1000 y 1250 μl más populares
- Retención de líquidos ultrabaja
- Fuerzas de montaje y expulsión bajas, inferiores a 3 kg
- Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena)
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
1250 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
88,9 mm | |
Sin proteasas, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa ni endotoxinas (apirógena) | |
Punta UltraFine | |
Bolsas de 1.000 | |
Universal Fit | |
Baja retención SuperSlik™ |
Sin filtro | |
Transparente | |
3,50 in | |
ISO 9001:2015; FDA CFR21 GMP; Conformidad CE IVD | |
Manipulación de líquidos | |
1000 puntas/bolsa; 10 bolsas/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |