Learn More
Labcon™ SuperSlik™ 300 μL Low Retention Pipette Tips
These beveled point, low retention pipette tips come conveniently packed in resealable bags or racks.
Marca: Labcon™ 1169-800-000-9
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Se adapta a las pipetas más populares de 300 μl
- Retención de líquidos ultrabaja
- Resina de polipropileno USP clase VI
- Fabricados en EE. UU.
Especificaciones
300 μl | |
No estéril | |
Autoclavable | |
52,1 mm | |
Proteasa, ADN humano, ATP, ARNasa/ADNasa, sin endotoxinas | |
En bolsa | |
1000 puntas/bolsa, 10 bolsas/caja | |
Sí | |
No | |
Resina de polipropileno |
Sin filtro | |
Transparente | |
2,05 mm | |
ISO 9001:2015, FDA CFR21 GMP, Clase VI de la Farmacopea Estadounidense (USP) | |
Manejo de líquidos | |
Biselado | |
Fabricadas con un 93 % de energía renovable | |
Micropipetas de 300 μl | |
SuperSlik™ |